Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining Plates
Staining Plates
02, 24, Ø×D: 16×1,6 mm, 140×85×3 mm
Katalogové číslo HECH42418010
Staining Plates
Katalogové číslo HECH42418010
Staining Plates
Staining Plates
02, 24, Ø×D: 16×1,6 mm, 140×85×3 mm
Přejít na:
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    24
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    140×85×3 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×D: 16×1,6 mm