Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining Plates
Staining Plates
01, 12, Ø×D: 16×1,8 mm, 76×60×5 mm
Katalogové číslo 631-0833
Staining Plates
Katalogové číslo 631-0833
Staining Plates
Staining Plates
01, 12, Ø×D: 16×1,8 mm, 76×60×5 mm
Přejít na:
Price
1 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    12
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    76×60×5 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×D: 16×1,8 mm