Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
Cover glasses
13, #1, 25 mm
Katalogové číslo 631-9509
Cover glasses
Katalogové číslo 631-9509
Cover glasses
Cover glasses
13, #1, 25 mm
Přejít na:
Price
4 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Ordering information: Available in different diameters.
Specifikace
  • Ø:
    25 mm
  • Počet:
    #1
  • Sekvence:
    13