Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
Cover glasses
08, #1, 15 mm
Katalogové číslo HECH41001115
Cover glasses
Katalogové číslo HECH41001115
Cover glasses
Cover glasses
08, #1, 15 mm
Přejít na:
Price
2 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Ordering information: Available in different diameters.
Specifikace
  • Ø:
    15 mm
  • Počet:
    #1
  • Sekvence:
    08