Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
Cover glasses
04, #1, 10 mm
Katalogové číslo HECH41001110
Cover glasses
Katalogové číslo HECH41001110
Cover glasses
Cover glasses
04, #1, 10 mm
Přejít na:
Price
2 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Informace pro objednávání: Available in different diameters.
Specifikace
  • Ø:
    10 mm
  • Počet:
    #1
  • Sekvence:
    04