Cover glasses, square
18×18 mm, #1, Borosilikátové sklo
Katalogové číslo HECH41000109
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
Specifikace
- Počet:#1
- D׊:18×18 mm
- Materiál:Borosilikátové sklo