Dissecting needles
03, Straight, 50 mm, 0,6 mm
Katalogové číslo 631-7174
Dodavatel: HAMMACHER KARL
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Specifikace
- Ø:0,6 mm
- Tvar:Straight
- Délka:50 mm
- Sekvence:03
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.