Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
02, Lancet, 50 mm, 0,6 mm
Katalogové číslo 631-7173
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Katalogové číslo 631-7173
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Dissecting needles
02, Lancet, 50 mm, 0,6 mm
Přejít na:
Price
1 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Specifikace
  • Ø:
    0,6 mm
  • Tvar:
    Lancet
  • Délka:
    50 mm
  • Sekvence:
    02