Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons
Spoons
205 mm, 70×55 mm
Katalogové číslo HAMMHWN144-20
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Spoons
Katalogové číslo HAMMHWN144-20
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Spoons
Spoons
205 mm, 70×55 mm
Přejít na:
Price
1 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Specifikace
  • Délka:
    205 mm
  • Velikost lžíce:
    70×55 mm