Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons
Spoons
195 mm, 60×44 mm
Katalogové číslo 231-0272
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Spoons
Katalogové číslo 231-0272
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Spoons
Spoons
195 mm, 60×44 mm
Přejít na:
Price
736,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Specifikace
  • Délka:
    195 mm
  • Velikost lžíce:
    60×44 mm