Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
Straight, fine tips, 105 mm
Katalogové číslo HAMMHWC103-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, straight
Katalogové číslo HAMMHWC103-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, straight
Forceps, straight
Straight, fine tips, 105 mm
Přejít na:
Price
1 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, fine tips
  • Délka:
    105 mm