Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
Forceps, straight
With fine cutting tips, 105 mm
Katalogové číslo 232-0069
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, straight
Katalogové číslo 232-0069
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, straight
Forceps, straight
With fine cutting tips, 105 mm
Přejít na:
Price
3 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic.
  • Smooth points
Specifikace
  • Type:
    With fine cutting tips
  • Délka:
    105 mm