Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, teethed
Forceps, teethed
120 mm
Katalogové číslo 232-0067
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, teethed
Katalogové číslo 232-0067
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, teethed
Forceps, teethed
120 mm
Přejít na:
Price
1 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12 % nickel)
  • Teethed, straight
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Specifikace
  • Délka:
    120 mm