Microscopic forceps
130 mm
Katalogové číslo 232-2154
Dodavatel: HAMMACHER KARL
Přejít na:
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
- Delicate
- Resistant to corrosion
- Anti-magnetic
Specifikace
- Délka:130 mm