Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopic forceps
Microscopic forceps
105 mm
Katalogové číslo 232-2194
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Katalogové číslo 232-2194
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Microscopic forceps
105 mm
Přejít na:
Price
1 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Wironit steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 - 12% nickel).
  • Delicate
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Specifikace
  • Délka:
    105 mm