Orders LinkContactUsLinkComponent
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
04, Straight, serrated, blunt, 160 mm
Katalogové číslo HAMML-HWC053-16
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Katalogové číslo HAMML-HWC053-16
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
04, Straight, serrated, blunt, 160 mm
Přejít na:
Price
1 570,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, serrated, blunt
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    04