Orders LinkContactUsLinkComponent
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
03, Straight, serrated, blunt, 145 mm
Katalogové číslo HAMML-HWC052-14
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Katalogové číslo HAMML-HWC052-14
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Thumb forceps, standard
Thumb forceps, standard
03, Straight, serrated, blunt, 145 mm
Přejít na:
Price
1 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Standard forceps made from Wironit steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, serrated, blunt
  • Délka:
    145 mm
  • Sekvence:
    03