Orders LinkContactUsLinkComponent
Physiology scissors, straight
Physiology scissors, straight
Sharp/sharp, 145 mm
Katalogové číslo 233-0086
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Physiology scissors, straight
Katalogové číslo 233-0086
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Physiology scissors, straight
Physiology scissors, straight
Sharp/sharp, 145 mm
Přejít na:
Price
3 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Sharp-sharp
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Acid-resistant
  • Autoclavable
Specifikace
  • Type:
    Sharp/sharp
  • Délka:
    145 mm