Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread and vessel scissors
Thread and vessel scissors
Straight, sharp/blunt, 130 mm
Katalogové číslo 233-0083
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Thread and vessel scissors
Katalogové číslo 233-0083
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Thread and vessel scissors
Thread and vessel scissors
Straight, sharp/blunt, 130 mm
Přejít na:
Price
2 670,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Sharp-blunt
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Acid-resistant
  • Autoclavable
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/blunt
  • Délka:
    130 mm