Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 110 mm
Katalogové číslo 233-1104
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalogové číslo 233-1104
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Straight, sharp/sharp, 110 mm
Přejít na:
Price
2 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Acid-resistant
  • Autoclavable
  • Sharp-sharp
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp
  • Délka:
    110 mm