Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting Forceps, Micro
Dissecting Forceps, Micro
02, Straight, with fine sharp tips, 100 mm
Katalogové číslo HAMMHSO010-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting Forceps, Micro
Katalogové číslo HAMMHSO010-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting Forceps, Micro
Dissecting Forceps, Micro
02, Straight, with fine sharp tips, 100 mm
Přejít na:
Price
2 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Extra fine micro forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, with fine sharp tips
  • Délka:
    100 mm
  • Sekvence:
    02