Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Dissecting needles
02, Dissecting needle, Hook shaped, 130 mm
Katalogové číslo HAMMHSO005-13
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Katalogové číslo HAMMHSO005-13
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting needles
Dissecting needles
02, Dissecting needle, Hook shaped, 130 mm
Přejít na:
Price
1 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These dissecting needles are made of stainless steel.
Specifikace
  • Tvar:
    Hook shaped
  • Popis:
    Dissecting needle
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    02