Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
03, 185 mm, 5×7 mm
Katalogové číslo HAMMHSN062-18
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Katalogové číslo HAMMHSN062-18
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Spoon spatulas, micro
Spoon spatulas, micro
03, 185 mm, 5×7 mm
Přejít na:
Price
318,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Double-ended spatulas with one spoon end and one spatula end. Made of stainless steel.
Specifikace
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    03
  • Velikost lžíce:
    5×7 mm