Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, simple type
04, Simple type, Straight, blunt, 160 mm
Katalogové číslo HAMMHSC811-16
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Katalogové číslo HAMMHSC811-16
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, simple type
Dressing forceps, simple type
04, Simple type, Straight, blunt, 160 mm
Přejít na:
Price
500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Popis:
    Simple type
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    04