Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, simple type
Forceps, simple type
02, Straight, sharp, serrated, 115 mm
Katalogové číslo 232-2130
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, simple type
Katalogové číslo 232-2130
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, simple type
Forceps, simple type
02, Straight, sharp, serrated, 115 mm
Přejít na:
Price
525,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sharp forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp, serrated
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    02