Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, simple type
Forceps, simple type
01, Straight, sharp, serrated, 105 mm
Katalogové číslo HAMMHSC800-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Forceps, simple type
Katalogové číslo HAMMHSC800-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Forceps, simple type
Forceps, simple type
01, Straight, sharp, serrated, 105 mm
Přejít na:
Price
505,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sharp forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp, serrated
  • Délka:
    105 mm
  • Sekvence:
    01