Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro forceps
Micro forceps
05, No. 5, straight, very fine tips, 110 mm
Katalogové číslo 232-1926
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Katalogové číslo 232-1926
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
05, No. 5, straight, very fine tips, 110 mm
Přejít na:
Price
2 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    No. 5, straight, very fine tips
  • Délka:
    110 mm
  • Sekvence:
    05