Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopic forceps
Microscopic forceps
05, Microscopic forceps, Straight, 130 mm
Katalogové číslo HAMMHSC554-13
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Katalogové číslo HAMMHSC554-13
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Microscopic forceps
05, Microscopic forceps, Straight, 130 mm
Přejít na:
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Straight
  • Popis:
    Microscopic forceps
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    05