Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopic forceps
Microscopic forceps
02, Microscopic forceps, Curved, 105 mm
Katalogové číslo HAMMHSC551-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Katalogové číslo HAMMHSC551-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopic forceps
Microscopic forceps
02, Microscopic forceps, Curved, 105 mm
Přejít na:
Price
1 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Type:
    Curved
  • Popis:
    Microscopic forceps
  • Délka:
    105 mm
  • Sekvence:
    02