Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen seizing forceps
Specimen seizing forceps
02, Specimen seizing forceps, Straight, very fine tips, 200 mm
Katalogové číslo 232-2105
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Specimen seizing forceps
Katalogové číslo 232-2105
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Specimen seizing forceps
Specimen seizing forceps
02, Specimen seizing forceps, Straight, very fine tips, 200 mm
Přejít na:
Price
2 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, very fine tips
  • Popis:
    Specimen seizing forceps
  • Délka:
    200 mm
  • Sekvence:
    02