Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, Semken
Dressing forceps, Semken
02, Semken type, delicate, curved, 120 mm
Katalogové číslo HAMML-HSC087-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, Semken
Katalogové číslo HAMML-HSC087-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, Semken
Dressing forceps, Semken
02, Semken type, delicate, curved, 120 mm
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Delicate dressing forceps made of stainless steel.
Specifikace
  • Popis:
    Semken type, delicate, curved
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    02