Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, Semken
Dressing forceps, Semken
01, Semken type, delicate, straight, 120 mm
Katalogové číslo 232-2110
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, Semken
Katalogové číslo 232-2110
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, Semken
Dressing forceps, Semken
01, Semken type, delicate, straight, 120 mm
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Delicate dressing forceps made of stainless steel.
Specifikace
  • Popis:
    Semken type, delicate, straight
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    01