Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, standard
Dressing forceps, standard
09, Standard, Straight, blunt, 300 mm
Katalogové číslo HAMMHSC064-30
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, standard
Katalogové číslo HAMMHSC064-30
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, standard
Dressing forceps, standard
09, Standard, Straight, blunt, 300 mm
Přejít na:
Price
1 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Popis:
    Standard
  • Délka:
    300 mm
  • Sekvence:
    09