Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, standard
Dressing forceps, standard
02, Standard, Straight, blunt, 115 mm
Katalogové číslo HAMML-HSC050-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dressing forceps, standard
Katalogové číslo HAMML-HSC050-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dressing forceps, standard
Dressing forceps, standard
02, Standard, Straight, blunt, 115 mm
Přejít na:
Price
799,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Popis:
    Standard
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    02