Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining forceps
Staining forceps
03, Bent, serrated, fine tips, 160 mm
Katalogové číslo HAMML-HSC012-05
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Staining forceps
Katalogové číslo HAMML-HSC012-05
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Staining forceps
Staining forceps
03, Bent, serrated, fine tips, 160 mm
Přejít na:
Price
884,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Staining forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Bent, serrated, fine tips
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    03