Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining forceps
Staining forceps
01, Curved, serrated, fine tips, 130 mm
Katalogové číslo HAMMHSC001-01
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Staining forceps
Katalogové číslo HAMMHSC001-01
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Staining forceps
Staining forceps
01, Curved, serrated, fine tips, 130 mm
Přejít na:
Price
931,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Staining forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Curved, serrated, fine tips
  • Délka:
    130 mm
  • Sekvence:
    01