Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory scissors, straight
Laboratory scissors, straight
03, Sharp/blunt, 180 mm
Katalogové číslo 233-1114
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Laboratory scissors, straight
Katalogové číslo 233-1114
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Laboratory scissors, straight
Laboratory scissors, straight
03, Sharp/blunt, 180 mm
Přejít na:
Price
1 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, with plastic handles.
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Corrosion resistant
  • Easy action
Specifikace
  • Type:
    Sharp/blunt
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    03