Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors, Vannas type
Micro scissors, Vannas type
02, Vannas, curved, sharp/sharp, 80 mm
Katalogové číslo HAMMHSB535-08
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro scissors, Vannas type
Katalogové číslo HAMMHSB535-08
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro scissors, Vannas type
Micro scissors, Vannas type
02, Vannas, curved, sharp/sharp, 80 mm
Přejít na:
Price
11 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Vannas, curved, sharp/sharp
  • Délka:
    80 mm
  • Sekvence:
    02