Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors, model Tübingen
Micro scissors, model Tübingen
05, Tübingen, curved, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
Katalogové číslo HAMMHSB531-08
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro scissors, model Tübingen
Katalogové číslo HAMMHSB531-08
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro scissors, model Tübingen
Micro scissors, model Tübingen
05, Tübingen, curved, sharp/sharp, cutting length 7 mm, 85 mm
Přejít na:
Price
11 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Tübingen, curved, sharp/sharp, cutting length 7 mm
  • Délka:
    85 mm
  • Sekvence:
    05