Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors
Micro scissors
09, Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm, 90 mm
Katalogové číslo HAMMHSB500-09
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro scissors
Katalogové číslo HAMMHSB500-09
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro scissors
Micro scissors
09, Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm, 90 mm
Přejít na:
Price
10 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp, cutting length 10 mm
  • Délka:
    90 mm
  • Sekvence:
    09