Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
01, Straight, sharp/sharp, with angular handles, 105 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB010-10
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Katalogové číslo HAMML-HSB010-10
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Microscopy scissors
01, Straight, sharp/sharp, with angular handles, 105 mm
Přejít na:
Price
1 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These sharp microscopy scissors with angular handles are made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp, with angular handles
  • Délka:
    105 mm
  • Sekvence:
    01