Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
03, Fixed needle, 22s, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, 3, 1702 N
Katalogové číslo HAMI80250
Dodavatel:   HAMILTON BONADUZ
Syringes for thin layer chromatography
Katalogové číslo HAMI80250
Dodavatel:  HAMILTON BONADUZ
Syringes for thin layer chromatography
Syringes for thin layer chromatography
03, Fixed needle, 22s, 25 µl, 51 mm, 0,72 mm, 3, 1702 N
Přejít na:
Price
2 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The needle points of these thin layer chromatography syringes are covered with a PTFE coating which reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    0,72 mm
  • Rozchod:
    22s
  • Type:
    1702 N
  • Typ špičky:
    3
  • Objem:
    25 µl
  • Popis:
    Fixed needle
  • Délka:
    51 mm
  • Sekvence:
    03