Pufr pH 10,01, dávkovací lahev, obj500ml 1 * 500 mL
Katalogové číslo HAMI238223
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Pufr pH 10,01, dávkovací lahev, obj500ml 1 * 500 mL
Katalogové číslo HAMI238223
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together
Pufr pH 7,00, dávkovací lahev 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Zátky, PE
Dodavatel: VWR Collection
Bottles, wide neck, with screw cap, for environmental samples, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Pufr pH 1,09, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
Grade 4 qualitative filter papers, Whatman™
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
Pufr pH 4,01, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
o-Xylén for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 3, třída AS, plná výpusť
Dodavatel: Brand
pH buffers, DuraCal
Dodavatel: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Krabice pro uložení mikroskopických sklíček
Dodavatel: VWR Collection
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Dodavatel: Avantor
Supelco® Organic Reference Standard, Ethylene oxide solution
Dodavatel: Merck
Accessories for Sartorius balances
Dodavatel: Sartorius Balances
Methanol bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® PESTINORM®, Ethanol, Secondary Reference Standard for GC
Dodavatel: VWR Chemicals
Accessories for HPLC columns, PLRP-S
Dodavatel: VARIAN