Pufr pH 9,21, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
HAMI238219
Frequently Bought Together
VWR®, Pipety nedělené, 2 značky, třída AS
: VWR Collection
Filtry stříkačkové, Acrodisc® One PSF, wwPTFE membrána
: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Pufr pH 10,01, dávkovací lahev, obj500ml 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
Single use syringes, 2-piece, Injekt® Solo
: B. Braun
Petri dishes
: Greiner Bio-One
Kyselina dusičná 65%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
: VWR Chemicals
Pufr pH 7,00, dávkovací lahev 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
VWR®, Láhve laboratorní, úzkohrdlé se šroubovacím uzávěrem
: VWR Collection
Pufr pH 4,01, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
Assistent Brush for Conical Centrifuge Tubes
: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Pufr pH 3,06, dávkovací lahev, obj.500ml 1 * 500 mL
: HAMILTON BONADUZ
Buffer Solutions
: Thermo Fisher Scientific