Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining tiles
12, Ø×H: 20×3 mm, 85×119×6 mm
Katalogové číslo 631-9202
Staining tiles
Katalogové číslo 631-9202
Staining tiles
Staining tiles
12, Ø×H: 20×3 mm, 85×119×6 mm
Přejít na:
Price
944,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Glazed porcelain. These large tiles with cavities/wells are suitable for staining applications.
Colour: white.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    12
  • Š×H×V:
    85×119×6 mm
  • Rozměry jamky:
    Ø×H: 20×3 mm