Büchner funnels
10, 1250 ml, 150 mm
Katalogové číslo 511-2509
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Přejít na:
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifikace
- Kapacita:1250 ml
- Sekvence:10
- Pro filtr Ø:150 mm