Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels
Büchner funnels
08, 580 ml, 110 mm
Katalogové číslo 511-2507
Büchner funnels
Katalogové číslo 511-2507
Büchner funnels
Büchner funnels
08, 580 ml, 110 mm
Přejít na:
Price
3 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifikace
  • Kapacita:
    580 ml
  • Sekvence:
    08
  • Pro filtr Ø:
    110 mm