Büchner funnels
05, 75 ml, 55 mm
Katalogové číslo 511-2504
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Přejít na:
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifikace
- Kapacita:75 ml
- Sekvence:05
- Pro filtr Ø:55 mm