Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner funnels
Büchner funnels
02, 10 ml, 27 mm
Katalogové číslo 511-2501
Büchner funnels
Katalogové číslo 511-2501
Büchner funnels
Büchner funnels
02, 10 ml, 27 mm
Přejít na:
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Sekvence:
    02
  • Pro filtr Ø:
    27 mm