Büchner funnels
03, 25 ml, 40 mm
Katalogové číslo 511-2500
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Přejít na:
Product Details & Documents
White glazed porcelain.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 and 511-2500 not according to DIN).
Specifikace
- Kapacita:25 ml
- Sekvence:03
- Pro filtr Ø:40 mm